Merck
511056
Sigma-Aldrich
Acid Red 37 diammonium salt form
Dye content 70 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H22N6O8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
514.53
Colour Index Number:
17045
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
composition
Dye content, 70%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
513 nm
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 513 nm Amax: 0.00
SMILES string
N.N.CC(=O)Nc1ccc(\N=N\c2c(N)ccc3cc(cc(O)c23)S(O)(=O)=O)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H16N4O8S2.2H3N/c1-9(23)20-11-3-5-14(16(7-11)32(28,29)30)21-22-18-13(19)4-2-10-6-12(31(25,26)27)8-15(24)17(10)18;;/h2-8,24H,19H2,1H3,(H,20,23)(H,25,26,27)(H,28,29,30);2*1H3/b22-21+;;
InChI key
OFRRHUJAJNSLAT-ZPZFBZIMSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)