Merck
510807
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)tungsten(IV) dihydride
97%
Sinónimos:
Bis(η5 -cyclopentadienyl)tungsten dihydride, Bis(cyclopentadienyl)dihydrotungsten, Dicyclopentadienyltungsten dihydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12W
Número de CAS:
Peso molecular:
316.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp
115 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][W][H].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.W.2H/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;;;
Clave InChI
FCGFDFIKNFHEHZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)