Merck
510750
Sigma-Aldrich
1-Chloro-4-(phenylethynyl)benzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4C≡CC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
212.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
mp
81-83 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
phenyl
cadena SMILES
Clc1ccc(cc1)C#Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H9Cl/c15-14-10-8-13(9-11-14)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8-11H
Clave InChI
YMZAAGCDWVIPNL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Chloro-4-(phenylethynyl)benzene is an internal alkyne that can be prepared by palladium-catalyzed Kumada cross-coupling reaction.[1]
Aplicación
1-Chloro-4-(phenylethynyl)benzene may be used in the preparation of 1-(4-chlorophenyl)-4-methyl-2-phenylnaphthalene and 2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1-phenylnaphthalene as a 1:1 mixture.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of Internal Alkynes by Pd(PPh3)4/TMEDA-Catalyzed Kumada Cross-Coupling of Alkynyl Halides with Grignard Reagents.
Zhang MM, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2014(30), 6769-6773 (2014)
Practical synthesis of polysubstituted naphthalene derivatives via HNTf2-catalyzed benzannulation reaction.
Ponra S, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 2, 62-81 (2016)
Alisa Bahar Beydogan et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 71(3), 408-416 (2018-11-15)
A large amount of fructose is metabolized in the liver and causes hepatic functional damage. Δ9 -tetrahydrocannabinol (THC) is known as a therapeutic agent for clinical and experimental applications. The study aims to investigate the effects of THC treatment on