Merck
510548
Sigma-Aldrich
β-D-Glucopyranosyl fluoride tetraacetate
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19FO9
Número de CAS:
Peso molecular:
350.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
actividad óptica
[α]23/D +21°, c = 1 in chloroform
mp
80-85 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](F)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19FO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Clave InChI
JJXATNWYELAACC-RKQHYHRCSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)