Merck
510424
Sigma-Aldrich
3-Butylthiophene
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12S
Número de CAS:
Peso molecular:
140.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
181-183 °C (lit.)
densidad
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCc1ccsc1
InChI
1S/C8H12S/c1-2-3-4-8-5-6-9-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3
Clave InChI
KPOCSQCZXMATFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Butylthiophene is an alkylthiophene.
Información legal
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
60 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)