Merck
510343
Sigma-Aldrich
(+)-N-(1(S)-Phenylethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3(R)-amine hydrochloride
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H22N2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
303.27
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
assay
98%
optical activity
[α]20/D +2°, c = 2 in H2O
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cl.C[C@H](N[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H22N2.2ClH/c1-12(13-5-3-2-4-6-13)16-15-11-17-9-7-14(15)8-10-17;;/h2-6,12,14-16H,7-11H2,1H3;2*1H/t12-,15-;;/m0../s1
InChI key
BABMCKVVGDIUCA-XPTKPXFUSA-N
General description
May contain up to 2.5% monohydrochloride salt
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)