Merck
499935
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-thienylboronic acid
Sinónimos:
(5-Chlorothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4BClO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
162.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
mp
136-140 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OB(O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H4BClO2S/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2,7-8H
Clave InChI
JFCLNCVCDFUJPO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura cross-couplings using palladium catalyst
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)