499552
Zinc preparation
5 g/dL Zn+2 in THF, highly reactive Rieke®metal
Sinónimos:
Zn
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
core: zinc
reagent type: catalyst
concentración
5 g/dL Zn+2 in THF
densidad
0.949 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Información legal
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.22 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.