Merck
499129
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sinónimos:
Cobalt diiodide, Cobalt iodide, Cobaltous iodide
About This Item
Fórmula lineal:
CoI2
Número de CAS:
Peso molecular:
312.74
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
anhydrous
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
powder
mp
>515 °C (lit.)
solubilidad
acetone: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
densidad
5.45 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
I[Co]I
InChI
1S/Co.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
AVWLPUQJODERGA-UHFFFAOYSA-L
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)