Merck
498378
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylphenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H3Znl
Número de CAS:
Peso molecular:
297.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
concentración
0.5 M in THF
bp
65 °C
densidad
1.026 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cccc([Zn]I)c1C
InChI
1S/C8H9.HI.Zn/c1-7-5-3-4-6-8(7)2;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
SKHKLMMVEJCWRJ-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)