Merck
498076
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3ZnI
Número de CAS:
Peso molecular:
338.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
concentración
0.5 M in THF
densidad
1.002 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1cc(Cl)cc([Zn]I)c1
InChI
1S/C6H3Cl2.HI.Zn/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
KMIGCYCUVSVKEC-UHFFFAOYSA-M
Información legal
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.2 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)