Merck
497584
Sigma-Aldrich
BACH-EI hydroboration reagent solution
2.0 M in THF
Sinónimos:
Borane N-ethyl-N-isopropylaniline complex
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5N(C2H5)CH(CH3)2·BH3
Número de CAS:
Peso molecular:
177.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
2.0 M in THF
bp
65-67 °C
densidad
0.904 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
B.CCN(C(C)C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H17N.BH3/c1-4-12(10(2)3)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10H,4H2,1-3H3;1H3
Clave InChI
XYUIGBMTIMBDDQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reagent for:
  • Hydroboration reactions
  • CBS-oxazaborolidine-catalyzed borane reduction
Información legal
BACH-EI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-20.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-28.89 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)