Merck
497487
Sigma-Aldrich
[(R,R)-Ethylenebis(4,5,6,7-tetrahydro-1-indenyl)]difluorotitanium(IV)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H24F2Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
350.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
actividad óptica
[α]21/D +1468°, c = 0.07 in methylene chloride
mp
230 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
F[Ti]1(F)[C@]4(CC[C@]12C=CC3=C2CCCC3)C=CC5=C4CCCC5
InChI
1S/C20H24.2FH.Ti/c1-3-7-19-15(5-1)9-11-17(19)13-14-18-12-10-16-6-2-4-8-20(16)18;;;/h9-12H,1-8,13-14H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
Clave InChI
VGPFGDXZVLJUHC-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)