496979
4-O-Benzyl-L-rhamnal
98%
Sinónimos:
4-O-Benzyl-6-deoxy-L-glucal
About This Item
assay
98%
optical activity
[α]22/D −9°, c = 1 in chloroform
mp
111-113 °C (lit.)
SMILES string
C[C@@H]1OC=C[C@H](O)[C@H]1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H16O3/c1-10-13(12(14)7-8-15-10)16-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8,10,12-14H,9H2,1H3/t10-,12-,13-/m0/s1
InChI key
ZPIBWTYMFFSTBY-DRZSPHRISA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)