Merck
496804
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene
98%
Sinónimos:
Benzyl 3-nitro-o-tolyl ether
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2OC6H3(CH3)NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
243.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
mp
60-63 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c(OCc2ccccc2)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13NO3/c1-11-13(15(16)17)8-5-9-14(11)18-10-12-6-3-2-4-7-12/h2-9H,10H2,1H3
InChI key
PBSZHNXXFIYDBU-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene may be used in the preparation of 1-[2-[2-(benzyloxy)-6-nitrophenyl]vinyl]pyrrolidine and 4-(benzyloxy)-1H-indole.[1]
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thomas EJ.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 10, 627-628 null