Merck
496634
Sigma-Aldrich
Sodium antimonate
99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
NaSbO3
Número de CAS:
Peso molecular:
192.75
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
assay
99.9%
mp
>375 °C (lit.)
density
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-][Sb](=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)