Merck
496502
Sigma-Aldrich
Tris[4-(vinyloxy)butyl] trimellitate
Sinónimos:
VEctomer® 5015 vinyl ether, Tris[4-(vinyloxy)butyl]-1,2,4-benzenetricarboxylate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3[CO2(CH2)4OCH=CH2]3
Número de CAS:
Peso molecular:
504.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
índice de refracción
n20/D 1.51 (lit.)
densidad
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=COCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCOC=C)c(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C27H36O9/c1-4-31-15-7-10-18-34-25(28)22-13-14-23(26(29)35-19-11-8-16-32-5-2)24(21-22)27(30)36-20-12-9-17-33-6-3/h4-6,13-14,21H,1-3,7-12,15-20H2
Clave InChI
XOTMHFNWERTCLG-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)