Merck
495972
Sigma-Aldrich
Ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
technical grade
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H19NO3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
297.78
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
mp
175 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
phenyl
cadena SMILES
Cl[H].CCOC(=O)C1CN(CCC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H19NO3.ClH/c1-2-19-15(18)13-11-16(9-8-14(13)17)10-12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13H,2,8-11H2,1H3;1H
Clave InChI
YPFMNHZRNXPYBG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Ethyl 1-benzyl-4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride is also known as 1-benzyl-3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)