Merck
495883
Sigma-Aldrich
1,1′-Bicyclopentene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14
Número de CAS:
Peso molecular:
134.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
bp
67 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CC=C(C1)C2=CCCC2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
169.0 °F - closed cup
flash_point_c
76.11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)