Merck
495522
Sigma-Aldrich
Cesium fluoroaluminate
−200 mesh, ≥99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
Cs2AlF5
Número de CAS:
Peso molecular:
387.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.9%
tamaño de partícula
−200 mesh
mp
423-436 °C (lit.)
densidad
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cs+].F[Al-](F)(F)F
InChI
1S/Al.Cs.4FH/h;;4*1H/q+3;+1;;;;/p-4
Clave InChI
UYFXWCIZFDKSTJ-UHFFFAOYSA-J
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)