Merck
495417
Sigma-Aldrich
Barium-aluminum alloy
powder, −325 mesh, 99% trace metals basis
Sinónimos:
BaAl4
About This Item
Fórmula lineal:
BaAl4
Número de CAS:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
assay
99% trace metals basis
form
powder
composition
aluminum, 44 wt. %
Barium, 56 wt. %
particle size
−325 mesh
density
3.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al].[Ba]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)