495190
Chromium(III) phosphate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Chromium phosphate hydrate
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.9% trace metals basis
form
powder
mp
120-140 °C (dec.) (lit.)
density
2.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[Cr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Cr.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
InChI key
LDBQTXXLOCGMKP-UHFFFAOYSA-K
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)