Merck
495085
Sigma-Aldrich
Phenyl methanesulfonate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3SO3C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
172.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
bp
279 °C (lit.)
mp
58-61 °C (lit.)
cadena SMILES
CS(=O)(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O3S/c1-11(8,9)10-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
WXVUCMFEGJUVTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Model studies on the photochemistry of phenolic sulfonate photoacid generators.
Andraos J, et al.
Chemistry of Materials, 10(6), 1694-1699 (1998)
Solutes in sulfuric acid. Part VIII. Protonation of phenol, 4-fluorophenol and the 2-and 4-sulfonates of anisole and phenol in concentrated aqueous sulfuric acid; determination of pKa values by means of 13C NMR.
Koeberg-Telder A, et al.
Rec. Trav. Chim., 102(6), 293-298 (1983)
Hiroshi Qadota et al.
Molecular biology of the cell, 29(17), 2084-2097 (2018-06-28)
Protein phosphatase 2A (PP2A) is a heterotrimer composed of single catalytic and scaffolding subunits and one of several possible regulatory subunits. We identified PPTR-2, a regulatory subunit of PP2A, as a binding partner for the giant muscle protein UNC-89 (obscurin)