Merck
494577
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-1-phenylethanol
97%
Sinónimos:
(R)-α-(Aminomethyl)benzyl alcohol
About This Item
Fórmula lineal:
H2NCH2CH(C6H5)OH
Número de CAS:
Peso molecular:
137.18
Beilstein:
3196196
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]22/D −39°, c = 2 in ethanol
mp
59-65 °C (lit.)
cadena SMILES
NC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
Clave InChI
ULSIYEODSMZIPX-QMMMGPOBSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)