Merck
493899
Sigma-Aldrich
(3aS,7R,7aS)-7-(Carbobenzyloxyamino)-7,7a-dihydro-2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4(3aH)-one
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H19NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
317.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
cadena SMILES
CC1(C)O[C@H]2[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C=CC(=O)[C@H]2O1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)