Merck
493589
Sigma-Aldrich
Tris(cyclopentadienyl)neodymium(III)
99.9%
About This Item
Fórmula lineal:
Nd(C5H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
339.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensayo
99.9%
bp
220 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
~235 °C (lit.)
cadena SMILES
[Nd].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[CH]3[CH][CH][CH][CH]3
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 2 - Water-react 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
168.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)