Merck
492507
Sigma-Aldrich
Epichlorohydrin-2-d
≥97 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinónimos:
2-(Chloromethyl)oxirane-2-d
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 1.640,00
US$ 1.640,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 1.640,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3DH4ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
93.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.640,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥97 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
densidad
1.196 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]C1(CCl)CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i3D
Clave InChI
BRLQWZUYTZBJKN-WFVSFCRTSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)