Merck
491829
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-α-13C,α-d1
99 atom % D, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Benzaldehyde-(carbonyl-13C,D)
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 1.320,00
US$ 1.320,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 1.320,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H513CDO
Número de CAS:
Peso molecular:
108.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.320,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
densidad
1.065 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H][13C](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i6+1D
Clave InChI
HUMNYLRZRPPJDN-KFNOGTNBSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
145.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62.8 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)