Merck
491713
Sigma-Aldrich
Acetyl bromide-13C2
99 atom % 13C
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 1.040,00
US$ 1.040,00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 1.040,00
About This Item
Fórmula lineal:
13CH313COBr
Número de CAS:
Peso molecular:
124.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 1.040,00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
75-77 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
densidad
1.690 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[13CH3][13C](Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1,2+1
Clave InChI
FXXACINHVKSMDR-ZDOIIHCHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)