491594
Sodium 4-methylvalerate-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
4-Methylpentanoic acid-1-13C sodium salt, Sodium isocaproate-1-13C
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+1
SMILES string
[Na+].CC(C)CC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C6H12O2.Na/c1-5(2)3-4-6(7)8;/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/i6+1;
InChI key
ZTRIBXMDBFDMQW-NWZHYJCUSA-M
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c