Merck
491144
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediamine-d8
98 atom % D
Sinónimos:
1,4-Benzenediamine-d8, 1,4-Diaminobenzene-d8
About This Item
Fórmula lineal:
C6D4(ND2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
bp
267 °C (lit.)
mp
138-143 °C (lit.)
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])c(N([2H])[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D/hD4
Clave InChI
CBCKQZAAMUWICA-GCJHLHDMSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)