Merck
490482
Sigma-Aldrich
Pentane-d12
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)3CD3
Número de CAS:
Peso molecular:
84.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
liquid
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.358 (lit.)
bp
36 °C (lit.)
mp
-130 °C (lit.)
densidad
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+12
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2
Clave InChI
OFBQJSOFQDEBGM-HYVJACIRSA-N
Descripción general
Pentane-d12 is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-56.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-49.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Flocculation behavior of asphaltenes in solvent/nonsolvent systems.
Ostlund JA, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 150-158 (2002)