Merck
489697
Sigma-Aldrich
Adipic acid-1,6-13C2
99 atom % 13C
Sinónimos:
Hexanedioc acid-13C2
About This Item
Fórmula lineal:
HO213C(CH2)413CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
148.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
O[13C](=O)CCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1,6+1
Clave InChI
WNLRTRBMVRJNCN-MPOCSFTDSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
384.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
196.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
S Huclier-Markai et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 32(16), 1331-1343 (2018-05-29)
Natural organic matter (NOM) is present in the environment and could influence the migration of heavy metals/radionuclides. The dissolved fraction of NOM (DOM) is usually quantified using total organic carbon analysis or UV-visible spectrometry. Nonetheless, analysis using pattern recognition cannot