488275
Bromoform-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Tribromomethane-13C
About This Item
pureza isotópica
99 atom % 13C
índice de refracción
n20/D 1.596 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
densidad
2.905 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
Br[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
Clave InChI
DIKBFYAXUHHXCS-OUBTZVSYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)