488151
Trimethylphenylphosphonium iodide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5P(CH3)3I
Número de CAS:
Peso molecular:
280.09
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
PubChem Substance ID:
Productos recomendados
assay
97%
mp
218 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[I-].C[P+](C)(C)c1ccccc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)