Merck
488143
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[bis(pentafluorophenyl)phosphino]ethane
Sinónimos:
1,2-Bis(dipentafluorophenylphosphino)ethane, 1,2-Ethanediylbis[bis(pentafluorophenyl)phosphine, Bis(dipentafluorophenylphosphine)ethane, Dfppe
About This Item
Fórmula lineal:
[(C6F5)2PCH2-]2
Número de CAS:
Peso molecular:
758.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
192-195 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(P(CCP(c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c(F)c1F
InChI
1S/C26H4F20P2/c27-3-7(31)15(39)23(16(40)8(3)32)47(24-17(41)9(33)4(28)10(34)18(24)42)1-2-48(25-19(43)11(35)5(29)12(36)20(25)44)26-21(45)13(37)6(30)14(38)22(26)46/h1-2H2
Clave InChI
IGLFIYOFKVGEBP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)