Merck
487627
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-2-d
98 atom % D
Sinónimos:
Isobutane-2-d
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CD
Número de CAS:
Peso molecular:
59.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
densidad de vapor
2.01 (21 °C, vs air)
presión de vapor
1536 mmHg ( 21 °C)
pureza isotópica
98 atom % D
temp. de autoignición
863 °F
bp
−12 °C (lit.)
mp
−160 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[2H]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i4D
Clave InChI
NNPPMTNAJDCUHE-QYKNYGDISA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Productos recomendados
Stainless steel regulators Z512966 or Z512974 are recommended.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-117.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-83.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)