487384
4-(Dimethylamino)phenyl isocyanate
97%
Sinónimos:
(4-Isocyanatophenyl)dimethylamine, 4-(Dimethylamino)-4-isocyanatobenzene, 4-(N,N-Dimethylamino)phenyl isocyanate, 4-Dimethylamino-1-isocyanatobenzene, 4-Isocyanato-N,N-dimethylbenzenamine, 4-N,N-Dimethyl-phenylisocyanate, p-Dimethylaminophenyl isocyanate
Productos recomendados
Ensayo
97%
bp
66 °C/0.3 mmHg (lit.)
mp
36-40 °C (lit.)
grupo funcional
amine
isocyanate
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C9H10N2O/c1-11(2)9-5-3-8(4-6-9)10-7-12/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
YZEHDFBYSOKBED-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?