Merck
486477
Sigma-Aldrich
Chloroacetyl chloride-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH213COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
113.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
densidad
1.430 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
ClC[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i2+1
Clave InChI
VGCXGMAHQTYDJK-VQEHIDDOSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Órganos de actuación
Lungs
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)