Merck
486272
Sigma-Aldrich
1,2-Propanediol-d8
98 atom % D
Sinónimos:
Propylene glycol-d8
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 2.860,00
US$ 2.860,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 2.860,00
About This Item
Fórmula lineal:
CD3CD(OD)CD2OD
Número de CAS:
Peso molecular:
84.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.860,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
densidad
1.143 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D
Clave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-INOGVRQUSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
107 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tsuyoshi Kawakami et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 52(13), 1204-1210 (2017-09-15)
The aim of this investigation is to clarify the types and concentrations of VOCs present in various commercial household water-based hand pump spray products used in Japan, and to estimate their average concentrations in indoor air when the spray product