Merck
485977
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-(phenyl-d5)-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3, L-Phenyl-d5-alanine-2,3,3-d3, N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5CD2CD(NH-t-Boc)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
273.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
mp
85-87 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
cambio de masa
M+8
cadena SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D,9D2,11D
Clave InChI
ZYJPUMXJBDHSIF-ZAYSQZROSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)