485276
Tris(2-methoxyphenyl)bismuthine
Sinónimos:
Tris(2-methoxyphenyl)bismuth
About This Item
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
composition
Bi, 37.4-41.4% EDTA titration
reaction suitability
core: bismuth
mp
162-165 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccccc1[Bi](c2ccccc2OC)c3ccccc3OC
InChI
1S/3C7H7O.Bi/c3*1-8-7-5-3-2-4-6-7;/h3*2-5H,1H3;
Inchi Key
VFWRGMGLLNCHIA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?