Merck
485233
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-α-13C
99 atom % 13C
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 3.030,00
US$ 3.030,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 3.030,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H413CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
123.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 3.030,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
solid
mp
117-119 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[H][13C](=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i5+1
Clave InChI
RGHHSNMVTDWUBI-HOSYLAQJSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)