Merck
483672
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethyl-1,3-butadiene-d10
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
About This Item
Fórmula lineal:
D2C=C(CD3)C(CD3)=CD2
Número de CAS:
Peso molecular:
92.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
densidad
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+10
cadena SMILES
[2H]\C([2H])=C(\C(=C(\[2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10/c1-5(2)6(3)4/h1,3H2,2,4H3/i1D2,2D3,3D2,4D3
Clave InChI
SDJHPPZKZZWAKF-ZRKGKEHVSA-N
Envase
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)