Merck
482269
Sigma-Aldrich
Sodium cobalticarborane
95%
Sinónimos:
Sodium bis(undecahydro-7,8-dicarbaundecaborato)cobaltate, Sodium bis-1,2-dicarbollylcobaltate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H22B18CoNa
Número de CAS:
Peso molecular:
346.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
95%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].[Co-].B1BBBBC2BC2BBBB1.B3BBBBC4BC4BBBB3
InChI
1S/2C2H12B10.Co.Na/c2*3-1-2(3)5-7-9-11-12-10-8-6-4-1;;/h2*1-12H;;/q;;-1;+1
Clave InChI
WUOJUVSOTXCWMB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Sodium cobalticarborane was used in a comparitive study against ethylene glycol functionalized polystyrene microspheres (P-EG) based electrodes.1
Envase
Packaged in glass bottles
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Potentiometric Response Characteristics of
Membrane-Based Cs+-Selective Electrodes Containing
Ionophore-Functionalized Polymeric Microspheres, SAGE-Hindawi Access to Research
Peper S and Gonczy C
International Journal of Electrochemistry (2011)
Christopher J Traverse et al.
Scientific reports, 7(1), 16399-16399 (2017-11-29)
Organic molecular salts are an emerging and highly tunable class of materials for organic and transparent photovoltaics. In this work, we demonstrate novel phenyl borate and carborane-based anions paired with a near-infrared (NIR)-selective heptamethine cation. We further explore the effects