Merck
482218
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1,2-Decanediol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
174.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352001
PubChem Substance ID:
assay
99%
optical activity
[α]24/D −9°, c = 0.5 in methanol
optical purity
ee: 99% (GLC)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCC[C@H](O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI key
YSRSBDQINUMTIF-JTQLQIEISA-N
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)