Merck
481483
Sigma-Aldrich
Tetrahidroborato de sodio
97%
Sinónimos:
Et4BNa
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)4BNa
Número de CAS:
Peso molecular:
150.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
idoneidad de la reacción
core: boron
reagent type: catalyst
mp
140-142 °C (lit.)
cadena SMILES
[Na+].CC[B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20B.Na/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;/q-1;+1
Clave InChI
SZSBMTRYJRHYNI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
El tetraetilborato de sodio (NaBEt4) es un compuesto organoborano piróforo sensible al aire y la humedad. Es muy reactivo en presencia de ciertas especies organometálicas y se utiliza como reactivo de transferencia de etilos.
Aplicación
El tetraetilborato de sodio puede utilizarse como agente de derivatización en los análisis del óxido de fenbutatina[1] y compuestos de alquilestaño mediante GC-MS.[2]
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Andrés Rodríguez-Cea et al.
Environmental science and pollution research international, 23(5), 4876-4885 (2015-11-08)
The degradation of butyltin compounds in surface water samples under different storage conditions has been studied. A triple spike solution, containing monobutyltin (MBT), dibutyltin (DBT) and tributyltin (TBT) labelled with a different tin isotope, was added to the sample to
Xiaonan Ji et al.
Environmental science and pollution research international, 26(17), 17707-17718 (2019-04-28)
Methylmercury (MeHg) in sediment is difficult to be determined due to its low concentration and binding compounds like sulfide and organic matter. Moreover, wet sediment samples have been suggested to behave differently from certified reference materials in MeHg analysis. Optimal
M Leermakers et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 381(6), 1272-1280 (2005-02-16)
Monobutyltin (MBuT), dibutyltin (DBuT), and tributyltin (TBuT) mixtures have been separated and quantified by gas chromatography with pulsed flame-photometric detection (GC-PFPD). The compounds were first derivatized with NaBEt4, then extracted with hexane and injected into the GC in splitless mode.
Stig Valdersnes et al.
Journal of AOAC International, 102(1), 278-285 (2018-12-31)
Organotin compounds are anthropogenic metal species with multiple uses as pesticides, preservatives, antifouling agents, biocides, and catalysts. Butyltins are the main organotin compounds found in biota, and the highest levels are found in marine foodstuffs. In this paper, we present
Jacqueline R Gerson et al.
Science advances, 6(48) (2020-11-29)
Artisanal and small-scale gold mining (ASGM) is the largest global source of anthropogenic mercury emissions. However, little is known about how effectively mercury released from ASGM is converted into the bioavailable form of methylmercury in ASGM-altered landscapes. Through examination of
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf