Merck
480916
Sigma-Aldrich
Lutetium(III) oxalate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
Lu2(C2O4)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
613.99 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
mp
>400 °C (lit.)
SMILES string
O.O=C(O[Lu]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Lu]2OC(=O)C(=O)O2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)