Merck
480827
Sigma-Aldrich
Tricyclohexyltin chloride
95%
Sinónimos:
Chlorotricyclohexyltin
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H11)3SnCl
Número de CAS:
Peso molecular:
403.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
mp
123-125 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Sn](C1CCCCC1)(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/3C6H11.ClH.Sn/c3*1-2-4-6-5-3-1;;/h3*1H,2-6H2;1H;/q;;;;+1/p-1
Clave InChI
OJVZYIKTLISAIH-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)