Merck
480266
Sigma-Aldrich
1,3,5-Tris[3-(dimethylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H42N6
Número de CAS:
Peso molecular:
342.57
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
bp
141-142 °C (lit.)
densidad
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)CCCN1CN(CCCN(C)C)CN(CCCN(C)C)C1
Aplicación
Curing agent for polymers. Hardener for anhydrides.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)